Wstecz
Volac
®
volumetric flask
Products
Kategoria produktu
flasks (6)
Producent
Pojemność (ml)
Typ zamknięcia
Klasa naczynia
Wielkość opakowania
Sterylność
Styl
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z306525
Volac
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z306533
Volac
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z306363
Volac
®
volumetric flask,
volume 10 mL, accuracy: 0.025 mL, certificate
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z306479
Volac
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z306401
Volac
®
volumetric flask,
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z306452
Volac
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate