BR36952
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 19/26, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
198,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
198,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck19/26
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36952
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kolby miarowe1185 500 mL oferują precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
- Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
- Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
- Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
- Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez żadnych trwałych zmian objętości.
- Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości farb drukarskich zapewnia długą żywotność.
- Niebieska emalia stosowana w przyrządach objętościowych 1185 zapewnia doskonały kontrast kolorów. Stanowi ona optymalne połączenie odporności i czytelności.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)