Kluczowe dokumenty
Z304271
Quickfit® separating funnels
500 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
D2/42
Wybierz wielkość
1 EA
735,00 zł
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
735,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE stopcock
pear-shaped
Połączenie
joint ST/NS support sockets24/29
joint: ST/NS cone19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit D2/42
opakowanie
1 ea of
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kurka
4 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Podczas ekstrakcji ciecz-ciecz dwie niemieszające się ciecze rozdzielają się na różne warstwy, w których ciecz o większej gęstości gromadzi się w dolnej części naczynia i może być odprowadzana przez kurek. Trzpień lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe, co ułatwia jego podłączenie do połączonego zestawu szklanego.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4800 typ 2
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Trzon lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe
  • Z wymiennym zaworem odcinającym z PTFE
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)