Kluczowe dokumenty
Z301159
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
XA52
Wybierz wielkość
1 EA
261,00 zł
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
261,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit XA 52
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy o większym stożku z elementem szklanym o mniejszym rozmiarze gniazda.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)