Kluczowe dokumenty
WHA2105918
Whatman® lens cleaning tissue, Grade 105
W × L 460 mm × 570 mm, pkg of 500 ea
Synonim(y):
Z741388, lens cleaning paper, lens paper, lens tissue
Wybierz wielkość
1 PKG
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.24
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 2105-918
Whatman Article No. 28418698 (US reference)
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
High-quality whatman lens cleaning tissue, which is chemically pure and free from silicones and other additives. Lenses and other optical surfaces made from glass, quartz or plastic can be easily scratched if you do not clean them with a very soft surface. High quality Whatman lens cleaning tissue provides the solution. The tissue is chemically pure and free from silicones and other additives. Most importantly, it can be relied on to safely remove surface moisture and grease.
Cechy i korzyści
  • Soft texture will not damage lenses or optical surfaces.
  • Chemically pure tissue is free from silicones and other additives.
  • High absorbency leads to increased safety upon removal of surface moisture and grease.
  • Very strong and leaves no fibers.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)