Kluczowe dokumenty
Z301086
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 10/19
Synonim(y):
XA10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom10/19
producent / nazwa handlowa
Quickfit XA 10
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy o większym stożku z elementem szklanym o mniejszym rozmiarze gniazda.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)