Kluczowe dokumenty
Z300918
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
DA23
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 23
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)