Kluczowe dokumenty
Z300888
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
DA13
Wybierz wielkość
1 EA
136,00 zł
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
136,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 13
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)