Kluczowe dokumenty
Z300926
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
DA24
Wybierz wielkość
1 EA
136,00 zł
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
136,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 24
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)