Kluczowe dokumenty
Z285463
Sigma-Aldrich
PowrTrol heat controllers
AC/DC input 120 V AC, 10 A
Wybierz wielkość
1 EA
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 104APL120
dostępność
not available in EU
pobór energii
1,200 W
Opis ogólny
  • Regulator ciepła PowrTrol to półprzewodnikowy, proporcjonalny regulator napięcia, który zapewnia precyzyjne ręczne sterowanie płaszczami i taśmami.
  • Moc wyjściowa jest regulowana w zakresie od 3 do 100% napięcia znamionowego.
  • Urządzenie może być zamontowane na kratownicy lub używane na blacie.
Kontrolery ciepła PowrTrol obejmują:
Podświetlany włącznik/wyłącznik, 10-amperowe wyjście, sterowanie nieliniowe (skala służy wyłącznie jako odniesienie), zabezpieczenie obwodu, niskoprofilowa obudowa.
Półprzewodnikowy, proporcjonalny regulator napięcia, który zapewnia precyzyjne ręczne sterowanie płaszczami i taśmami. Wyjście jest regulowane w zakresie od 3 do 100% napięcia znamionowego. Może być montowany na kratownicy lub używany na blacie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)