Kluczowe dokumenty
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
Synonim(y):
Regulator temperatury, System monitorowania temperatury
Wybierz wielkość
1 EA
5650,00 zł
5650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
5650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 104APL612K
dostępność
not available in EU
Parametry
32-999 °F temperature (0-750 °C)
moc wyjściowa
1,800 watts
Opis ogólny
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)