Z524735
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 3,000 mL, AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
4130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4130,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
for flask size 3,000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100BSTM1201
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru temperatury
≤650 °C (internal operating)
moc wyjściowa
970 watts
Opis ogólny
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
- Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
- Not CE Compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)