Z285366
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 1000 mL, for Corning® flask
Wybierz wielkość
2240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2240,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V
Materiały
aluminum
Właściwości
CSA approved
for flask size 1000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B-TM572
dostępność
not available in EU
Parametry
0-400 °C temp. range
moc wyjściowa
335 watts
Opis ogólny
- Nie spełnia wymogów CE
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)