Merck
Z675008
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 230 V AC, for flask size, 1,000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
2710,00 zł
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 1,000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B-TM109CE
dostępność
not available in USA and Canada
moc wyjściowa
380 W
Opis ogólny
Powered by a power controller and comes with a locking connector.
Series TM mantles have an aluminum exterior for extreme durability.
  • Interior made from flexible fabrics
  • Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)