Merck
Z284475
Spinbar® magnetic stir bar
round PTFE-coated, size 1 1/2 in. × 5/16 in., white
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
3 EA
210,00 zł
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cylindrical (With removable pivot ring)
round PTFE-coated
opis
With removable pivot ring
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37111-0112
Długość
38.1 mm
Średnica
8 mm
rozmiar
1 1/2 in. × 5/16 in.
kolor
white
Opis ogólny
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)