Kluczowe dokumenty
Z284181
Spinvane® magnetic stirring bar
for centrifuge tubes
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
Materiały
PTFE-coated (Half round tapered)
PTFE-coated
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37137-0000
pręt szer. &razy; wys. &razy; śr.
9.7/6.1 mm × 23.0 mm × 9.9 mm
Opis ogólny
  • Mieszadła magnetyczne1632 są idealne do małych stożkowych probówek i mikro-fiolek.
  • Trójkątna łopatka pokryta politetrafluoroetylenem (PTFE) posiada zamontowany krzyżowo magnes Alnico zapewniający skuteczne mieszanie.
  • Autoklawowalne.
Bars designed for narrow stirring applications.
Informacje prawne
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)