Merck
Z115169
Spinvane® magnetic stirring bar
for 0.3 - 2mL vials
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
6 EA
401,00 zł
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
401,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37134-0000
pręt szer. &razy; wys. &razy; śr.
5.6 mm × 9.6 mm × 4.8 mm
Opis ogólny
  • Mieszadła magnetyczne1632 są idealne do małych stożkowych probówek i mikro-fiolek.
  • Trójkątna łopatka pokryta politetrafluoroetylenem (PTFE) posiada zamontowany krzyżowo magnes Alnico zapewniający skuteczne mieszanie.
  • Autoklawowalne.
Bars designed for narrow stirring applications.
Informacje prawne
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1