Kluczowe dokumenty
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
Wybierz wielkość
1 EA
727,00 zł
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
727,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity≤ 100 lb static load
producent / nazwa handlowa
Grauer LBJSET
rozmiar platformy
20 cm × 20 cm
dł. pręta nośnego
45 cm
Opis ogólny
Odstęp pionowy 18 cm do maksymalnej wysokości roboczej 26 cm. Podnośnik można podnieść z ładunkiem na miejscu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Questions
  1. How big is the platform?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.