Z262927
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, wąskie usta
Wybierz wielkość
833,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
833,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (20-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216800
pojemność
1 oz (30 mL)
śr. × wys.
31 mm × 79 mm
kolor
clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
- Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego USP typu III
- Zakrętki z polipropylenu z wyborem wkładek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)