Z274690
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 200 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 513-1PP-8
Parametry
200 MHz frequency
Długość
8 in.
wygięcie
51 μm
koncentryczność
254 μm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)