Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
14111514
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
lined
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
L × W
218 × 281 mm
color
black
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
- numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
- lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
- covers for all versions are waterproof and chemical resistant
- all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature lined | feature Lined | feature grid | feature Grid |
| color black | color red | color black | color blue |
| packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pk of 12 |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8610E | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8610A | manufacturer/tradename - |
| L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?