Przejdź do
FCMAB112F
Przeciwciało anty-SOX-2, klon 6G1.2, koniugat FITC
clone 6G1.2, from mouse, FITC conjugate
Synonim(y):
SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, sex-determining region Y-box 2, transcription factor SOX2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
6G1.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
2
1330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G1.2, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
General description
Sox-2 odgrywa kluczową rolę w rozwoju embrionalnych komórek macierzystych i wykazano, że pomaga komórkom macierzystym utrzymać potencjał pluripotencjalny. Wykazano również, że jest on związany z dzielącymi się komórkami macierzystymi i komórkami prekursorowymi rozwijającego się OUN.
~34 kDa
Application
Przeciwciało anty-SOX-2, klon 6G1.2, koniugat FITC jest przeciwciałem przeciwko SOX-2 do stosowania w FC.
Biochem/physiol Actions
SOX-2
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b sprzężona z FITC w PBS z dodatkiem mniej niż 0,09% azydku sodu i 15 mg/ml BSA.
Analysis Note
Kontrola
Neuronalne komórki macierzyste szczura.
Evaluated by flow cytometry on undifferentiated adult Rat hippocampal neural stem cells SCR022.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1451MAB4343SAB3500363
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
6G1.2, monoclonal
clone
SOX2-6, monoclonal
clone
6F1.2, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c