Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z271209
Sigma-Aldrich
HI-VAC® vacuum valves
90° angle, O-ring tip, bore 0-8 mm
Synonim(y):
826510-0008
Wybierz wielkość
1 EA
754,00 zł
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
754,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
O-ring tip
producent / nazwa handlowa
Kimble®
otwór
0-8 mm
trzon śr.
13 mm
Opis ogólny
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
  • For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
  • Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
  • Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
  • Viton® O-rings
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany z precyzyjnym gwintem zewnętrznym do precyzyjnej kontroli
  • Może być używany jako zawór upustowy do 1/2 obrotu
  • Pozycja pełnego otwarcia przy 1 1/2 obrotu
  • Główne uszczelnienie jest wykonane z O-ringu FKM na stożkowym gnieździe
  • Nieobrotowy wałek PTFE może być używany w sposób ciągły w temperaturze układu 230 °C lub w sposób przerywany w temperaturze 275 °C
  • Wykonany z 33-krotnie rozszerzalnego, niskoparametrowego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A
Informacje prawne
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)