Kluczowe dokumenty
Z269859
Sigma-Aldrich
Nalgene® filtering flask
capacity 2,000 mL, stopper joint: 10
Synonim(y):
kolba próżniowa, polipropylenowa kolba próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
386,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
386,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom flask
polypropylene
Połączenie
joint ST/NS neckstopper #10
joint: stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS4101-2000
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Kolby filtrująceNalgene® są doskonałą alternatywą dla kolb szklanych.
  • Wykonane z lekkiego, autoklawowalnego polipropylenu, który jest odporny na pękanie.
  • Formowane w jednym kawałku, aby wytrzymać podciśnienie 1 atm.
  • Rurki pod kątem 45° zapobiegają przewróceniu.
  • Adapter kolczasty umożliwia podłączenie rurek o średnicy wewnętrznej od 1/4 do 3/8 cala. (sprzedawany oddzielnie)
  • Owalny obszar znakowania ułatwia etykietowanie zawartości.
  • Szyjka dopasowana do standardowych rozmiarów korków (korek nie wchodzi w skład zestawu).
Molded, one-piece, PP construction withstands full 1 atm vacuum. Tubulation at 45° angle helps prevent tipping, accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. Oval marking area. Nalgene 4101.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)