Z263249
Wheaton wide-mouth bottle
clear soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (58-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216930
pojemność
250 mL
śr. × wys.
63 mm × 110 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dostępne w większych rozmiarach butelek
- Szerokie usta / szyjka
- Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe typu III
- Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub bez nakrętek
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelność butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)