Kluczowe dokumenty
Z261017
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 125 mL
Synonim(y):
lejek do separacji cieczy, urządzenie do separacji tworzyw sztucznych
Wybierz wielkość
1 EA
349,60 zł
349,60 zł
Cena katalogowa368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
349,60 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
349,60 zł
Cena katalogowa368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4300-0125
pojemność
125 mL
rozmiar zamknięcia
28 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)