Kluczowe dokumenty
Z256234
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 25 mL, thread for 24-400
Wybierz wielkość
72 EA
494,90 zł
494,90 zł
Cena katalogowa707,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EA
494,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
494,90 zł
Cena katalogowa707,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 72 ea
śr. zewn. × wys.
28 mm × 70 mm
pojemność
25 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)