Kluczowe dokumenty
Z255912
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
Synonim(y):
plastic vacuum tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
opakowanie
pkg of 10 feet
producent / nazwa handlowa
Nalgene 8000-0055
Parametry
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
śr. wewn. × śr. zewn.
3/16 in. × 9/16 in.
rozmiar ścianki
3/16 in.
Opis ogólny
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)