Z280402
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in.
Synonim(y):
Saint Gobain Versilon ABH02029
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 100 feet
śr. wewn. × śr. zewn.
3/8 in. × 5/8 in.
rozmiar ścianki
1/8 in.
Opis ogólny
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)