BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Synonim(y):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
Wybierz wielkość
365,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
365,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 700 × g
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 362338
Długość
167 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)