Kluczowe dokumenty
CLS995025
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 5 mL
Wybierz wielkość
125 EA
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 EA
631,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
without cap
opakowanie
case of 125 ea
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99502-5
Parametry
3000 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
13 mm × 110 mm
pojemność
5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
13-415 thread
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
Te jednorazowe szklane probówki do wirówek Pyrex o pojemności 5 ml są wykonane ze szkła borokrzemowego typu I i mają gwint GPI 13-415. Dostarczane są bez zakrętek. Probówki są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wirowanie do 3000 RCF i są pakowane w wygodne, łatwe w użyciu opakowania, które są uszczelnione termokurczliwie w celu ochrony podczas transportu. Zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z białą gumową wkładką, patrz CLS9999132, zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z gumową wkładką z politetrafluoroetylenu (PTFE), patrz CLS999813, zakrętki fenolowe jednorazowego użytku z gumową wkładką, patrz CLS9999913.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)