Kluczowe dokumenty
Z202843
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
3840,00 zł
3840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
3840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)