Kluczowe dokumenty
Z248258
Sigma-Aldrich
J-KEM® high power temperature controller
Model 250, temperature -50-1,200 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
Produkt Z248258 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
120 V / 1800 watts, 15 A (model 260/Timer)
Właściwości
thermocouple type K
producent / nazwa handlowa
Model 250
zakres pomiaru temperatury
-50-1,200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 22 L)
moc wyjściowa
3
Opis ogólny
Research grade temperature controller features auto-tune, PID process controllers with solid-state output circuitry and J-KEM′s Power Control computer that virtually eliminates temperature overshoot of the set temperature. Regulates any piece of equipment or volume to 0.1 °C.
  • Regulates heating mantles, hot plates, ovens, heating blocks, etc.
  • Safe 100% solid-state electronics, double fused, unbreakable thermocouple probe, automatic over-temperature circuit
  • Programmable ramp-to-set point temperature control on the 200-Series model
  • Free windows software for PC control and data logging to excel or text file. Implements multi-step temperature ramping and real-time strip chart display
  • Both USB 2.0 and RS232 communication ports for PC control and data logging
  • Over- / Under- temperature alarm
  • Powers mantles upto 22 L
Models include: a 1/8 in.. diam. × 12 in. L, PTFE-coated, SS thermocouple probe with a 10 ft extension cable and PTFE probe adapter with 14/20 joint.
without timer
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)