Kluczowe dokumenty
Z238694
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Wybierz wielkość
1 EA
181,00 zł
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
181,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.550.1
Długość
500 mm
wałek śr.
6 mm
Opis ogólny
Z przyciskiem o średnicy 6,5 mm i stalowym rdzeniem, zamów ostrza poniżej.
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)