Pompa ze wskaźnikiem podciśnienia osiąga i utrzymuje podciśnienie 125 mm Hg (bezwzględne). Wyzwalacz podciśnienia wymaga tylko jednej ręki do obsługi. Regulowana szybkość uwalniania podciśnienia kontrolowana za pomocą dźwigni na pompie. Pełne ciśnienie w pustym porcie uzyskuje się w dwóch suwach.
Zdejmowana pokrywa portu wylotowego i spust uwalniają podciśnienie bez odłączania pompy od linii. Wskaźnik monitoruje podciśnienie w cm i in. Hg.
Zawiera: 2 stopy rurki Nalgene 180 o średnicy wewnętrznej1/4 cala.
Używaj do zasysania, filtracji, transferu cieczy, odpowietrzania przewodów cieczy, sprawdzania szczelności sprzętu i regulacji urządzeń sterowanych podciśnieniowo. Podczas przesyłania cieczy należy użyć pułapki powietrznej, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do pompy.
Pumping rate: 15 cc/stroke
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)