Z245852
Cochranes molecular models
minit, DNA, single kit with booklet
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
996,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
996,00 zł
Polecane produkty
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 880
no. of bonds> 1,200
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0095
wys. × szer.
1 m × 30 cm
Opis ogólny
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Groups can make up the subassemblies: Thymine-Adenine; Cytosine-Guanine, sugar rings and phosphate groups which can then be brought together to make the finished model. The model hangs between two plates from clear strings and comes with comprehensive instructions and a worksheet examining the structure of DNA and the mechanism of transcription.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.