Kluczowe dokumenty
Z184764
Cochranes molecular models
orbit, biochemistry
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
1 KIT
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
188,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 255
no. of bonds 250
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0029
Opis ogólny
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Learn about amino acids; monosaccharides, glycerol, fatty acids, steroids, purines and pyrimidines, peptides, disaccharides, lipids, nucleosides, nucleotides, proteins, polysaccharides, nucleic acids with this Orbit biochemistry set. Suitable for a student, teacher, researcher or a small group sharing. Includes instructions/activity booklet. Z129097.
Scale: 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (77), Oxygen, red (12), Chlorine, green (2)
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (13), Nitrogen, blue (1), Oxygen, red (13)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (2)
  • 2-prong 110°: Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (28)
  • 2-prong 120°: Nitrogen, blue (3)
  • 3-prong 108°, 120°, 132°: Carbon, black (5)
  • 3-prong 108°, 126°, 126°: Carbon, black (6), Nitrogen, blue (2)
  • 3-prong 114°, 123°, 123°: Carbon, black (13), Nitrogen, blue (13)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (13), Nitrogen, blue (13)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (33), Nitrogen, blue (2), Phosphorous, purple (5), Metal, silver (1)
  • 6-prong octahedral: Iron, grey (1)
  • X pegs (5)
BONDS:
  • Extra-thick, light grey, 3.5 cm (100)
  • Extra-thick, light grey, 3 cm (50)
  • Extra-thick, light grey, 2 cm (70)
  • Rigid white, 5 cm (15)
  • Rigid mixed, 10 cm (12)
  • Very flexible white, 5 cm (3)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.