Kluczowe dokumenty
Z119687
Cochranes molecular models
organic/inorganic, minit, classroom set with 5 texts
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
1 KIT
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 1,390
no. of bonds 1,700
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0076
Opis ogólny
Dowiedz się więcej o kształcie molekularnym, stereochemii, izomerii i wiązaniach w cząsteczkach organicznych i nieorganicznych oraz jonach złożonych. Ten zaawansowany zestaw jest najbardziej odpowiedni do pracy grupowej w szkołach, na uniwersytetach i w laboratoriach badawczych. Zawiera instrukcję/książeczkę z ćwiczeniami. Dostarczany w wytrzymałym pudełku z przegródkami. Zawiera 5 książeczek z instrukcjami i ćwiczeniami.
Skala: 2 cm = 0,1 nanometra (1 A), Minit
ATOMY:
  • 1-bolcowy: Wodór, biały (250), Azot, niebieski (50), Tlen, czerwony (50), Fluor, jasnozielony (50), Siarka, żółty (20), Chlor, zielony (90)
  • 2-bolcowy liniowy: Węgiel, czarny (50), Azot, niebieski (20)
  • 2-bolcowy 100°: Siarka, żółty (50)
  • 2-bolcowy 110°: Tlen, czerwony (125)
  • 3-bolcowy 120°: Węgiel, czarny (100), Azot, niebieski (30)
  • 4-zębny czworościenny: Węgiel, czarny (200), Azot, niebieski (50), Tlen, czerwony (50), Fosfor, fioletowy (25), Siarka, żółty (25), Metal, srebrny (20)
  • 6-zębny ośmiościan: Węgiel, czarny (20), Siarka, żółty (10), Metal, srebrny (20)
  • 5-zębny bipiramidalny trygonalny: Węgiel, czarny (50), Azot, niebieski (10), Tlen, czerwony (15), Fosfor, fioletowy (10)
  • Kołki W (50)
BONDS:
  • Słoma, zielona, 2,5 cm (960)
  • Słoma, zielona, 2 cm (240)
  • Słoma, zielona, 1,5 cm (320)
  • Słoma, czerwona, 3 cm (96)
  • Słoma czerwona, 2 cm (96)
  • Słoma, zestaw mieszany/26 (5)
  • St v elastyczny biały, 5 cm (20)
  • St v elastyczny biały, 2,5 cm (30)
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.