Kluczowe dokumenty
Z153168
Cochranes molecular models
minit, lattices, single kit with booklet
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
1 KIT
251,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
251,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 270
no. of bonds 210
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0074
Opis ogólny
Użyj 8- i 12-współrzędnych centrów atomowych z tego zestawu, aby zbudować modele diamentu, grafitu, chlorku sodu, 8- i 12-współrzędnych metali, chlorku cezu, fluorytu, blendy cynkowej, wurzytu, rutylu i lodu. Zawiera 5 książeczek z instrukcjami i ćwiczeniami.
Skala: 2 cm = 0,1 nanometra (1A), Minit
ATOMY:
  • 2-bolcowy liniowy: wodór, biały (25)
  • 3-bolcowa 120°: Węgiel, czarny (30), Tlen, czerwony (30)
  • 4-zębny czworościenny: Węgiel, czarny (35), Tlen, czerwony (15), Siarka, żółty (20), Halogen, zielony (10), Metal, srebrny (25)
  • Ośmiościan 6-zębny: Halogen, zielony (5), Metal, srebrny (15)
  • 8-boczny sześcienny: Halogen, zielony (5), Metal, srebrny (20)
  • 12-kątny: metal, srebrny (20)
BONDS:
  • Słomka, zielona, 2,5 cm (80)
  • Słomka, zielona, 1,5 cm (40)
  • Słomka, biała, 10 cm (10)
  • Słoma, biała, 3,5 cm (20)
  • Słoma, zestaw mieszany/26 (1)
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.