Kluczowe dokumenty
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (72)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212266309
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
275 mm
pojemność
2,000 mL
śr. zewn. kolby
153 mm
śr. zewn. szyjki
72 mm
Opis ogólny
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)