Kluczowe dokumenty
BAF133820000
Pióro do mokrych powierzchni
pack of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
234,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13382-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wiele innych zastosowań obejmuje zmianę informacji na mokrych etykietach, czy to z ciekłego azotu w kąpieli wodnej, czy z zamrażarki. Filtry mogą być oznaczane podczas ich przetwarzania w buforach wodnych, a pasy mogą być identyfikowane na mokrych blotach, zanim zostaną pocięte na paski do niezależnej inkubacji z różnymi surowicami odpornościowymi lub sondami. Kropki wyrównujące można dodawać do filtrów do blottingu umieszczonych nad koloniami bakterii lub płytkami fagowymi na płytkach agarowych.
  • Wykorzystanie do robienia notatek na mokrych powierzchniach
  • Rejestruje dane pod wodą
  • Oznaczanie szczelin na mokrych blotach Southern, Northern i Western
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)