Kluczowe dokumenty
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Wybierz wielkość
1 EA
264,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
264,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cowie
Długość
500 mm
średnica ostrza
80 mm
wałek śr.
6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)