Kluczowe dokumenty
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
Wybierz wielkość
1 EA
602,00 zł
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
602,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
one-piece
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
dł. rączki
6 ft
Opis ogólny
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)