Kluczowe dokumenty
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
Synonim(y):
PTFE, Sampling dippers
Wybierz wielkość
1 EA
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
BRAND 90462
śr. × wys.
105 mm × 155 mm
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wzmocniona krawędź i wylewka. Uchwyt z PTFE ze stalowym rdzeniem.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)