BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Synonim(y):
PTFE, Sampling dippers
Wybierz wielkość
970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
970,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
BRAND 90454
śr. × wys.
80 mm × 125 mm
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)