Kluczowe dokumenty
SYNS734040
Synthware sublimator, complete
40 mL, complete
Synonim(y):
Synthware S734040, aparat do sublimacji
Wybierz wielkość
1 EA
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S734040
pojemność
40 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Beztłuszczowe, dwuczęściowe urządzenie do sublimacji składające się z górnego skraplacza chłodzonego wodą i dolnego zbiornika do przechowywania sublimowanego materiału. Sublimat zbiera się na dolnym końcu skraplacza, który ma płaskie dno. Skraplacz jest zbudowany przy użyciu bezsmarowego, gwintowanego zaworu. Połączenie skraplacza i dolnego zbiornika za pomocą złącza O-ring umożliwia delikatne oddzielenie obu części w celu maksymalnego odzysku produktu. Kompletne urządzenie składa się ze skraplacza z zimnym palcem, dolnego zbiornika, O-ringu 617 i zacisku ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)