Kluczowe dokumenty
BR759035
BRAND® macro-cuvette
polystyrene, volume 2.5 mL, pack of 500
Synonim(y):
Kuwety, Kuwety UV
Wybierz wielkość
500 EA
435,00 zł
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
435,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.17
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
Właściwości
four clear sided
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
BRAND 759035
pojemność komory
2.5-4.5 mL
pojemność
2.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • BRAND® Macro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
Cechy i korzyści
  • Clear, clean optical path
  • Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
  • The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)