Kluczowe dokumenty
BR759128
BRAND® UV cuvettes
macro
, volume 2.5 mL, pack of 500
Wybierz wielkość
500 EA
812,00 zł
812,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
812,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.43
812,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
plastic
plastic
Właściwości
four clear sided
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
BRAND 759128
Parametry
≥230 nm spectral range
220-900 nm spectral range
220-900 nm spectral range
pojemność komory
2.5-4.5
długość ścieżki
10 mm
10 mm
pojemność
2.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
Specially designed for photometric determination of proteins, ssDNA, RNA and oligonucleotides in the UV range.
Usable starting from 220 nm. Ideally suited for measurement at 260 nm, 280 nm and in the visible range.
  • Standard 10 mm light path
  • Sample volumes as small as 70 μL are sufficient
  • Two center heights available
  • Fits most photometers without adapter
Cechy i korzyści
  • Clear, clean optical path
  • Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
  • The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)