very easy to use a clean, hope they can make a little bigger
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Feature:
12.5-mm O.D. cells in two tiers
Material:
polypropylene
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
feature
12.5-mm O.D. cells in two tiers
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
L × W × H
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
General description
Sloped design makes back row more accessible.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Holds 20 cuvettes | description natural | description Holds 40 x culture tubes |
| feature 12.5-mm O.D. cells in two tiers | feature Holds 80 x 1.5/2 mL tubes | feature Holds 40 x culture tubes |
| material polypropylene | material natural , polypropylene | material - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
| L × W × H 8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in. | L × W × H 22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?