Kluczowe dokumenty
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
Wybierz wielkość
1 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. × śr.
5 1/2 in. × 2 in.
Opis ogólny
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informacje prawne
Oxiclear is a trademark of Labclear
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1